ENA964473463
Enamine
(2,6-diamino-9H-purin-8-yl)methanol dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-708710-100MG
172,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-708710-100MG
172,90 €
Iupac Name
(2,6-diamino-9H-purin-8-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N6O.2ClH/c7-4-3-5(12-6(8)11-4)10-2(1-13)9-3;;/h13H,1H2,(H5,7,8,9,10,11,12);2*1H
InChI
SFQXOWDPUXMWEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708710
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)