ENA964468883
Enamine
3-(4-methylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-657232-100MG
232,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-657232-100MG
232,20 €
Punto di fusione
106-111
Iupac Name
3-(4-methylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(13)12-11(9)14/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,12,13,14)
InChI
UTEQVNJUAHXKLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657232
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)