Documenti fondamentali
ENA964467829
Enamine
1-[(piperidin-4-yl)methyl]imidazolidin-2-one
Scegli un formato
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
5 G
2.562,30 €
10 G
3.799,90 €
SKU del venditore: EN300-368766-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
5 G
2.562,30 €
10 G
3.799,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-368766-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9-11-5-6-12(9)7-8-1-3-10-4-2-8/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChI
DDZKJABMNDXCHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)