Documenti fondamentali
ENA947425393
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
414,70 €
100 MG
617,50 €
250 MG
884,00 €
500 MG
1.392,30 €
1 G
1.786,20 €
2.5 G
3.502,20 €
5 G
5.180,50 €
10 G
7.681,70 €
SKU del venditore: EN300-695620-50MG
414,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
414,70 €
100 MG
617,50 €
250 MG
884,00 €
500 MG
1.392,30 €
1 G
1.786,20 €
2.5 G
3.502,20 €
5 G
5.180,50 €
10 G
7.681,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-695620-50MG
414,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-8-5-4-6-2-1-3-7(10(13)14)9(6)11-8/h1-3H,4-5H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
UFHCVRTWLVVVTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)