Documenti fondamentali
ENA947425334
Enamine
2-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
SKU del venditore: EN300-687025-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-687025-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-6-5-7(3-4-8)9-10(6)2/h5H,3-4,8H2,1-2H3
InChI
MROGDRNGLIIEKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-687025
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-687025
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)