Documenti fondamentali
ENA947425019
Enamine
1-[2-(dimethylamino)acetyl]piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1.131,00 €
1 G
1.449,50 €
SKU del venditore: EN300-686912-50MG
339,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1.131,00 €
1 G
1.449,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.79
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-686912-50MG
339,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(dimethylglycyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N3O3S.ClH/c1-11(2)7-9(13)12-5-3-4-8(6-12)16(10,14)15;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,10,14,15);1H
InChI
JGPRCLRHEUJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-686912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-686912
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)