Documenti fondamentali
ENA947413191
Enamine
1,2-dimethyl 4-(chlorosulfonyl)benzene-1,2-dicarboxylate
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-386150-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-386150-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 4-(chlorosulfonyl)phthalate
Inchi Code
1S/C10H9ClO6S/c1-16-9(12)7-4-3-6(18(11,14)15)5-8(7)10(13)17-2/h3-5H,1-2H3
InChI
DKZHLDLGTSWJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386150
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)