Documenti fondamentali
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
SKU del venditore: EN300-396148-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-396148-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
InChI
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)