ENA947408887
Enamine
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,12H2,(H2,13,14)
InChI
BSPCYPOCILQONI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)