Documenti fondamentali
ENA947407522
Enamine
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
SKU del venditore: EN300-222427-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-222427-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO4/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)15-10(14)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,12,13)
InChI
FXGQGTHAFDDSSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)