ENA947407043
Enamine
3-amino-8lambda6-thiabicyclo[3.2.1]octane-8,8-dione hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1R,5S)-3-amino-8-thiabicyclo[3.2.1]octane 8,8-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c8-5-3-6-1-2-7(4-5)11(6,9)10;/h5-7H,1-4,8H2;1H
InChI
XDKUBKHWJSLOTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-643002
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-643002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)