ENA947406576
Enamine
1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethane-1,2-diol
About This Item
Iupac Name
1-(4-isobutylphenyl)-1,2-ethanediol
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)12(14)8-13/h3-6,9,12-14H,7-8H2,1-2H3
InChI
SSTUHTOROWEIFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679352
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679352
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)