Documenti
ENA947393711
Enamine
5-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}pentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Punto di fusione
172-174
Iupac Name
5-[(tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12(4)8-6-5-7-9(13)14/h5-8H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI
KYNLCVANIZMWBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395612
Melting Point
172-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395612