Documenti fondamentali
ENA947393557
Enamine
1-cyclobutylpropan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-391798-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-391798-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclobutyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O/c1-2-7(8)6-4-3-5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
NPFXICARYVUUJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)