Documenti fondamentali
ENA947393200
Enamine
3-methoxy-N-methyloxan-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-anhydro-2,3-dideoxy-4-O-methyl-3-(methylamino)pentitol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-8-6-3-4-10-5-7(6)9-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI
ZIBNFUACDRISHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)