Documenti fondamentali
ENA947392414
Enamine
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbohydrazide
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
SKU del venditore: EN300-378049-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378049-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-10-4-5(7(12)9-8)2-3-6(10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,12)
InChI
WCGPQGBPGIDIKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378049
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378049
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)