Documenti fondamentali
ENA947392260
Enamine
1-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
292,50 €
50 MG
391,30 €
250 MG
418,60 €
500 MG
659,10 €
1 G
845,00 €
2.5 G
1.514,50 €
5 G
2.628,60 €
10 G
4.257,50 €
SKU del venditore: EN300-261241-100MG
292,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
292,50 €
50 MG
391,30 €
250 MG
418,60 €
500 MG
659,10 €
1 G
845,00 €
2.5 G
1.514,50 €
5 G
2.628,60 €
10 G
4.257,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-261241-100MG
292,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-5-3-9-10(4-5)7(1-2-7)6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI
LHKYHZMGLXYIEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261241
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261241
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)