Documenti fondamentali
ENA947390208
Enamine
2-{5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl}ethan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
SKU del venditore: EN300-651094-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-651094-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-3-6-4-8(1-2-13)12-9(6)11-5-7/h3-5,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI
QGDWPEWWNHRFOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)