Documenti fondamentali
ENA946839959
Enamine
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
Scegli un formato
100 MG
178,90 €
250 MG
236,10 €
500 MG
345,30 €
1 G
429,80 €
2.5 G
632,60 €
5 G
971,90 €
10 G
1.397,00 €
SKU del venditore: EN300-378903-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,90 €
250 MG
236,10 €
500 MG
345,30 €
1 G
429,80 €
2.5 G
632,60 €
5 G
971,90 €
10 G
1.397,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378903-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
76-81
Iupac Name
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
Inchi Code
1S/C6H6O2S/c1-4-6(7)5(9)2-3-8-4/h2-4H,1H3
InChI
QDPNJMXYGUSSML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
Melting Point
76-81
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)