Documenti fondamentali
ENA946833067
Enamine
tert-butyl N-[2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl]carbamate
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-367280-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-367280-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H28N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-10-14(4,5)11-6-8-15-9-7-11/h11,15H,6-10H2,1-5H3,(H,16,17)
InChI
MKACRTRETQBGMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)