Documenti fondamentali
ENA946832026
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
230,10 €
250 MG
328,90 €
500 MG
518,70 €
1 G
664,30 €
2.5 G
1.345,50 €
5 G
1.703,00 €
10 G
2.146,30 €
SKU del venditore: EN300-323021-100MG
230,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
230,10 €
250 MG
328,90 €
500 MG
518,70 €
1 G
664,30 €
2.5 G
1.345,50 €
5 G
1.703,00 €
10 G
2.146,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.41
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-323021-100MG
230,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
128-129
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H26N2O2/c1-12-11-14(18)5-6-15(12)13-7-9-19(10-8-13)16(20)21-17(2,3)4/h5-6,11,13H,7-10,18H2,1-4H3
InChI
OLCJRLSBFJRSMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Melting Point
128-129
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)