Documenti fondamentali
ENA946831776
Enamine
2-bromo-5-fluoropyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.98
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChI
XPWYTZGWNXDFRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299562
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)