Documenti fondamentali
ENA769517727
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-10-7-4-8(11)9(10)5-2-3-6-9/h2-7H2,1H3
InChI
LXUGPSVRMXCOQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)