Documenti
ENA769508583
Enamine
6-chloro-N1,N1-dimethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.64
Numero MDL:
Punto di fusione
78-80
Iupac Name
4-chloro-N~3~,N~3~-dimethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-11(2)8-5-6(10)3-4-7(8)9/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
PEPDSSVIPHINAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Melting Point
78-80
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303