Documenti fondamentali
ENA769508357
Enamine
rac-2-{5-[(3aR,6aR)-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a-yl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}pyrazine
Scegli un formato
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
5 G
5.430,90 €
SKU del venditore: EN300-371107-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
5 G
5.430,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-371107-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-((3aS,6aS)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a(1H)-yl)-3-(pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C13H15N5O/c1-2-9-6-15-8-13(9,3-1)12-17-11(18-19-12)10-7-14-4-5-16-10/h4-5,7,9,15H,1-3,6,8H2/t9-,13-/m1/s1
InChI
NIUBDYIAKRTYHU-NOZJJQNGSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371107
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)