Documenti fondamentali
ENA769508292
Enamine
4-(2-oxopropyl)azetidin-2-one
Scegli un formato
50 MG
427,20 €
100 MG
615,70 €
250 MG
860,10 €
500 MG
1.329,40 €
1 G
1.689,50 €
2.5 G
3.269,00 €
5 G
4.813,40 €
SKU del venditore: EN300-367236-50MG
427,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
427,20 €
100 MG
615,70 €
250 MG
860,10 €
500 MG
1.329,40 €
1 G
1.689,50 €
2.5 G
3.269,00 €
5 G
4.813,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-367236-50MG
427,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
77-78
Iupac Name
4-(2-oxopropyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4(8)2-5-3-6(9)7-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,9)
InChI
MLNBNYADNDALRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Melting Point
77-78
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)