Documenti fondamentali
ENA769508249
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Scegli un formato
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
SKU del venditore: EN300-367069-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-367069-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)5-9-11-8(6-14-9)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
IYQXYSFQURNDKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)