ENA769508011
Enamine
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-365956-100MG
429,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-365956-100MG
429,00 €
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-11(7-14)5-12-8(15)4-13-11/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)
InChI
LQKWXSRGSJWWND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)