Documenti fondamentali
ENA769505699
Enamine
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-364618-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-364618-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
87-88
Iupac Name
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O4/c1-3-13-6(11)4-5(10)9(2)7(12)8-4/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,12)
InChI
NILZBYCDEFCXPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364618
Melting Point
87-88
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364618
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)