Documenti fondamentali
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
384,30 €
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
SKU del venditore: EN300-364526-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
384,30 €
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-364526-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)