Documenti fondamentali
ENA769505472
Enamine
5-chloro-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1.406,60 €
1 G
1.804,40 €
2.5 G
3.534,70 €
5 G
5.232,50 €
10 G
7.757,10 €
SKU del venditore: EN300-365555-50MG
419,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1.406,60 €
1 G
1.804,40 €
2.5 G
3.534,70 €
5 G
5.232,50 €
10 G
7.757,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-365555-50MG
419,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-2-10(13-7-9)8-3-5-12-6-4-8;;/h1-2,7-8,12H,3-6H2;2*1H
InChI
JDNYXVSRYHDASI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365555
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365555
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)