Documenti fondamentali
ENA769495477
Enamine
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1.384,50 €
500 MG
2.178,80 €
1 G
2.793,70 €
2.5 G
5.476,90 €
5 G
8.104,20 €
10 G
12.014,60 €
SKU del venditore: EN300-358956-50MG
742,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1.384,50 €
500 MG
2.178,80 €
1 G
2.793,70 €
2.5 G
5.476,90 €
5 G
8.104,20 €
10 G
12.014,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-358956-50MG
742,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-4-2-5(3-9)7(11)10-6(4)8(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
OJUKXXVTUWJFGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)