Documenti fondamentali
ENA638598629
Enamine
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
SKU del venditore: EN300-345875-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-345875-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
((2,2-dimethylcyclopropyl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.ClH/c1-6(2)3-5(6)4-8-7;/h5,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI
VOAUUMIBHGYLOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)