Documenti fondamentali
ENA638598547
Enamine
(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1.255,80 €
2.5 G
2.460,90 €
5 G
3.641,30 €
10 G
5.397,60 €
SKU del venditore: EN300-344944-100MG
435,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1.255,80 €
2.5 G
2.460,90 €
5 G
3.641,30 €
10 G
5.397,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-344944-100MG
435,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;;/h1-3,12H,4-7,11H2;2*1H
InChI
XTMBMUGEHOUIDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344944
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344944
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)