Documenti fondamentali
ENA638598517
Enamine
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
SKU del venditore: EN300-344635-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-344635-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(2,9-4)5(7)8-3;/h1-4H3,(H2,7,8);1H
InChI
GPKQYJVPCZPAAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)