Documenti fondamentali
ENA638598515
Enamine
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
SKU del venditore: EN300-344605-100MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-344605-100MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c12-6-4-9-2-1-3-10-8-13-7-5-11(9)10;;/h1-3,5,7-8H,4,6,12H2;2*1H
InChI
COUMSVOTDYOGJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)