Documenti fondamentali
ENA638597821
Enamine
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
345,80 €
100 MG
514,80 €
250 MG
734,50 €
500 MG
1.158,30 €
1 G
1.485,90 €
2.5 G
2.909,40 €
5 G
4.306,90 €
10 G
6.388,20 €
SKU del venditore: EN300-341950-50MG
345,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
345,80 €
100 MG
514,80 €
250 MG
734,50 €
500 MG
1.158,30 €
1 G
1.485,90 €
2.5 G
2.909,40 €
5 G
4.306,90 €
10 G
6.388,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-341950-50MG
345,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(8-4-6)5-1-2-5;/h5-9H,1-4H2;1H
InChI
PIWCICBDYMXHBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)