Documenti fondamentali
ENA638597761
Enamine
{2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl}methanol
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
SKU del venditore: EN300-342993-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-342993-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c11-6-8-5-9(7-12-8)1-3-10-4-2-9/h8,10-11H,1-7H2
InChI
GHDGYXGAYAYPOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)