Documenti fondamentali
ENA638588204
Enamine
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
353,10 €
250 MG
484,40 €
500 MG
736,60 €
1 G
931,60 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.797,40 €
10 G
2.444,80 €
SKU del venditore: EN300-322074-100MG
353,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
353,10 €
250 MG
484,40 €
500 MG
736,60 €
1 G
931,60 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.797,40 €
10 G
2.444,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-322074-100MG
353,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8FNO3/c1-13-9-3-2-6(12)4-7(9)8(5-14)10(13)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,15,16)
InChI
AGTFDJYQJDBABU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322074
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)