Documenti fondamentali
ENA638587729
Enamine
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-318308-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-318308-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10BrNO2/c1-7(2)3-4(10)5(8)6(11)9-7/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI
TVMKZDGGNTUWEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)