Documenti fondamentali
ENA638586033
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
SKU del venditore: EN300-306557-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-306557-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-7-5(3-11)10-1-2-12-4-6(10)9-7/h3H,1-2,4H2
InChI
VXIOXKJXGZLELY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)