Documenti fondamentali
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
SKU del venditore: EN300-330990-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-330990-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
InChI
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)