Documenti fondamentali
ENA580357684
Enamine
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-330215-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-330215-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)5-4-6-10(3,7-9)8-11/h4-8,11H2,1-3H3
InChI
PZVANPGBOPAOIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Pittogrammi
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)