Documenti fondamentali
ENA580354564
Enamine
2-(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-9-5-3-4-8(6-12)11(9)16-7-10(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
YPPIUPDVZUCYEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322994
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322994
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)