Documenti fondamentali
ENA580354398
Enamine
N-[(1H-pyrazol-3-yl)methyl]acetamide
Scegli un formato
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
SKU del venditore: EN300-320977-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-320977-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1H-pyrazol-3-ylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-5(10)7-4-6-2-3-8-9-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
InChI
REXHZYNNJKUBPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320977
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320977
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)