Documenti fondamentali
ENA580354376
Enamine
1,6-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
10 G
2.200,90 €
SKU del venditore: EN300-322001-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
10 G
2.200,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-322001-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
297-298
Iupac Name
1,6-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-4-5(3-8)6(11)9-7(12)10(4)2/h1-2H3,(H,9,11,12)
InChI
KKMBCMVGVAEMEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322001
Melting Point
297-298
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)