Documenti fondamentali
ENA580350326
Enamine
methyl 2-(pyrazine-2-amido)benzoate
Scegli un formato
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1.696,50 €
5 G
2.511,60 €
10 G
3.723,20 €
SKU del venditore: EN300-313788-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1.696,50 €
5 G
2.511,60 €
10 G
3.723,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-313788-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
139-140
Iupac Name
methyl 2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C13H11N3O3/c1-19-13(18)9-4-2-3-5-10(9)16-12(17)11-8-14-6-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI
CNOOGAXMMZRSAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313788
Melting Point
139-140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313788
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)