Documenti fondamentali
ENA580349582
Enamine
ethyl 2-cyclopropanecarbonyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
10 G
2.200,90 €
SKU del venditore: EN300-317908-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
5 G
1.484,60 €
10 G
2.200,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-317908-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(cyclopropanecarbonyl)-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-2-17-13(16)10(12(15)9-5-6-9)7-11(14)8-3-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI
GAPWDXROWIXFRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)