ENA580349571
Enamine
5-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl}pyridin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-317393-50MG
374,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-317393-50MG
374,40 €
Iupac Name
5-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N4.2ClH/c13-11-4-10(5-14-7-11)9-3-8-1-2-15-12(8)16-6-9;;/h1-7H,13H2,(H,15,16);2*1H
InChI
CLKSVLCPYYYWIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)