Documenti fondamentali
ENA580348371
Enamine
5-oxopyrrolidine-2-carbohydrazide
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-212925-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-212925-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
113-115
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2/c6-8-5(10)3-1-2-4(9)7-3/h3H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,8,10)
InChI
UVODKQNEOJXKPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925
Melting Point
113-115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)